Stampa…
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A19400.06 A19400.14
A19400.06EA 48.4 EUR
A19400.06 A19400.14
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 2315-86-8 Molecular Formula: C7H4BrNO Formula Weight: 198.02 Melting Point: 156-161° Beilstein Reference: 2207020 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143096
Formula: C₇H₄BrNO
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Punto di ebollizione: 406 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 156…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143096
CAS Number: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III