5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A16113.14
A16113.06
A16113.14EA
176
EUR
A16113.14
A16113.06
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 179897-89-3
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 7701063
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143424
Formula:
C₇H₃BrFN Peso molecolare: 200,01 g/mol Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 77…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143424 CAS Number: 179897-89-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |