2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-4-fluorochlorobenzene, 2-Bromo-4-chlorofluorobenzene, 1-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 3-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 1996-30-1
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.554
Boiling Point: 180°
MDL No.: MFCD00672934
Formula:
C₆H₃BrClF Peso molecolare: 209.44 g/mol Punto di ebollizione: 180 °C Densità: 1.74 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672934 CAS Number: 1996-30-1 |