Stampa…
3-Bromobenzophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H53505.03 H53505.06 H53505.14
H53505.03EA 88.4 EUR
H53505.03 H53505.06 H53505.14
3-Bromobenzophenone ≥97%
3-Bromobenzophenone
Purity: 97% CAS No.: 1016-77-9 Molecular Formula: C13H9BrO Formula Weight: 261.12 Melting Point: 74-78° MDL No.: MFCD00672015
Formula: C₁₃H₉BrO
Punto di ebollizione: 355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 74…78 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672015
CAS Number: 1016-77-9
EINECS: 213-808-5