4-Bromo-3-fluorophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 121219-03-2
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Melting Point: 71-73°
MDL No.: MFCD00051907
Formula:
C₆H₄BrFO Punto di fusione: 71…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051907 CAS Number: 121219-03-2 |