Amantadine hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 665-66-7
Molecular Formula: C10H17N.HCl
Formula Weight: 187.71
Melting Point: 360°
Beilstein Reference: 4198854
Merck Reference: 14,374
MDL No.: MFCD00074723
Formula:
C₁₀H₁₈ClN Punto di fusione: 360 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074723 CAS Number: 665-66-7 EINECS: 211-560-2 Merck Index: 14,374 |