Stampa…
2-Amino-5-chlorobenzophenone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
103341000 103340250 103345000
ACRO103341000EA 38.2 EUR
ACRO103341000 ACRO103340250 ACRO103345000
2-Amino-5-chlorobenzophenone 98%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀ClNO
Peso molecolare: 231,68 g/mol
Punto di ebollizione: 207 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 96…100 °C
Flash Pt: 211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007839
CAS Number: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %