Stampa…
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
B20360.06 B20360.09 B20360.18
B20360.06EA 44.2 EUR
B20360.06 B20360.09 B20360.18
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone 99%
2-Amino-2',5-dichlorobenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 2958-36-3 Molecular Formula: C13H9Cl2NO Formula Weight: 266.13 Odour: Odourless Melting Point: 87-89° Beilstein Reference: 652774 MDL No.: MFCD00007840
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO
Peso molecolare: 266,13 g/mol
Punto di ebollizione: 385 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 87…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007840
CAS Number: 2958-36-3
EINECS: 220-985-2