Stampa…
3-Chloro-5-fluoroaniline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
374740050
ACRO374740050EA 396 EUR
ACRO374740050
3-Chloro-5-fluoroaniline 97%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Densità: 1,45 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407962
CAS Number: 4863-91-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %