5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Amino-3-chlor-4-fluor-6-nitrobenzene
A13879.06
A13879.14
A13879.06EA
237
EUR
A13879.06
A13879.14
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥97%
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Purity: 97%
CAS No.: 104222-34-6
Molecular Formula: C6H4ClFN2O2
Formula Weight: 190.56
Melting Point: 141-145°
Beilstein Reference: 7202993
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00052698
Formula:
C₆H₄ClFN₂O₂ Peso molecolare: 190,56 g/mol Punto di fusione: 141…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052698 CAS Number: 104222-34-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |