3,3'-Diaminobenzophenone 90+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Bis(3-aminophenyl)methanone
Purity: 90+%
CAS No.: 611-79-0
Molecular Formula: C13H12N2O
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 148-152°
Boiling Point: 285°/11mm
MDL No.: MFCD00014774
Formula:
C₁₃H₁₂N₂O Punto di ebollizione: 285 °C (11 mmHg) Punto di fusione: 148…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014774 CAS Number: 611-79-0 EINECS: 210-281-3 |