Stampa…
2-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B25618.06 B25618.14
B25618.06EA 89.8 EUR
B25618.06 B25618.14
2-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
2-Chloro-5-fluoroaniline
Purity: 97% CAS No.: 452-83-5 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Refractive Index: 1.5560 Odour: Characteristic Boiling Point: 211° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00084852
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 211 °C
Punto di fusione: ∼ 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084852
CAS Number: 452-83-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III