Stampa…
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluoro-2,6-xylidine, 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline, 2-Amino-5-fluoro-m-xylene
B24965.03 B24965.06 B24965.14
B24965.03EA 79.1 EUR
B24965.03 B24965.06 B24965.14
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline ≥98%
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 392-70-1 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Refractive Index: 1.5345
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03792669
CAS Number: 392-70-1