Stampa…
Hydrocortisone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A16292.14 A16292.03 A16292.06
A16292.14EA 451 EUR
A16292.14 A16292.03 A16292.06
Hydrocortisone ≥98%
Hydrocortisone
Purity: 98% CAS No.: 50-23-7 Molecular Formula: C21H30O5 Formula Weight: 362.47 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 213-215° Beilstein Reference: 1354819 Merck Reference: 14,4787 MDL No.: MFCD00011654
A natural corticosteroid and anti-inflammatory compound
Formula: C₂₁H₃₀O₅
Peso molecolare: 362,47 g/mol
Punto di ebollizione: 567 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 213…215 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011654
CAS Number: 50-23-7
EINECS: 200-020-1
Merck Index: 14,4787