1,4-Diaminobutane dihydrochloride 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
215110050
215110250
215111000
ACRO215110050EA
23.1
EUR
ACRO215110050
ACRO215110250
ACRO215111000
1,4-Diaminobutane dihydrochloride 99+%
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Formula:
C₄H₁₄Cl₂N₂ Punto di fusione: 280 °C Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012526 CAS Number: 333-93-7 EINECS: 206-375-9 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |