1,4-Diaminobutane dihydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 333-93-7
Molecular Formula: HCl.H2N(CH2)4NH2.HCl
Formula Weight: 161.08
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 3906680
Merck Reference: 14,7947
MDL No.: MFCD00012526
Formula:
C₄H₁₄Cl₂N₂ Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.) Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012526 CAS Number: 333-93-7 EINECS: 206-375-9 Merck Index: 14,7947 |