3,5-Dinitrobenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 71022-43-0
Molecular Formula: C7H6N2O5
Formula Weight: 198.13
Melting Point: 88-91°
Beilstein Reference: 2054388
Formula:
C₇H₆N₂O₅ Punto di fusione: 88…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007235 CAS Number: 71022-43-0 EINECS: 275-131-1 |