Stampa…
2,4-Dinitro-1-naphthol, dark yellow powder C.I. 10315
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
0215158805 0215158825
ICNA0215158805EA 39.3 EUR
ICNA0215158805 ICNA0215158825
2,4-Dinitro-1-naphthol, dark yellow powder C.I. 10315
2,4-Dinitro-1-naphthol
Soluble in methanol (0,1%-clear dark yellow solution), EGME; Less soluble in water, ethanol.
Soluble in methanol (0,1%-clear dark yellow solution), EGME; Less soluble in water, ethanol.
Formula: C₁₀H₆N₂O₅
Punto di ebollizione: 408 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 130…132 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065352
CAS Number: 605-69-6
EINECS: 210-093-1
Visualizza i codici
Identity Test Passes