Stampa…
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
B22634.03 B22634.06
B22634.03EA 45.3 EUR
B22634.03 B22634.06
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 2478-38-8 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.2 Melting Point: 117-122° Beilstein Reference: 1966119
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196.2
Punto di ebollizione: 335
Punto di fusione: 117…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008748
CAS Number: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5