Stampa…
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
115540010 115540050 115540250
ACRO115540010EA 34.4 EUR
ACRO115540010 ACRO115540050 ACRO115540250
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 97%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196.2
Punto di ebollizione: 335
Punto di fusione: 123…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008748
CAS Number: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %