Stampa…
2,6-Difluoro-4-iodophenol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32080.03 H32080.09
H32080.03EA 43.1 EUR
H32080.03 H32080.09
2,6-Difluoro-4-iodophenol ≥99%
2,6-Difluoro-4-iodophenol
Purity: 99% CAS No.: 950858-06-7 Molecular Formula: C6H3F2IO Formula Weight: 255.99 Melting Point: 70-73° MDL No.: MFCD09907951
Formula: C₆H₃F₂IO
Peso molecolare: 255,99 g/mol
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907951
CAS Number: 950858-06-7