5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 328-73-4
Molecular Formula: C8H3F6I
Formula Weight: 340.01
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4645
Boiling Point: 62-64°/12mm
Beilstein Reference: 2461627
MDL No.: MFCD00040837
Formula:
C₈H₃F₆I Punto di ebollizione: 62…64 °C (12 mmHg) Densità: 1,919 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040837 CAS Number: 328-73-4 |