3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 30071-93-3
Molecular Formula: C10H6F6O
Formula Weight: 256.15
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 85°/8mm
Beilstein Reference: 2384789
MDL No.: MFCD00009910
Formula:
C₁₀H₆F₆O Punto di ebollizione: 85 °C (8 mmHg) Densità: 1,422 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009910 CAS Number: 30071-93-3 EINECS: 250-023-7 |