1,3-Dibenzoylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 3770-82-9
Molecular Formula: C20H14O2
Formula Weight: 286.33
Melting Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1973337
Formula:
C₂₀H₁₄O₂ Punto di fusione: 98…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014086 CAS Number: 3770-82-9 EINECS: 223-210-6 |