Trimesic acid trimethyl ester ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trimethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 2672-58-4
Molecular Formula: C12H12O6
Formula Weight: 252.22
Melting Point: 144-147°
Beilstein Reference: 2219698
Formula:
C₁₂H₁₂O₆ Peso molecolare: 252,22 g/mol Punto di ebollizione: 225…230 °C (0,5 mmHg) Punto di fusione: 144…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008434 CAS Number: 2672-58-4 EINECS: 220-215-5 |