Stampa…
Trimesic acid trimethyl ester 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
152070250 152071000
ACRO152070250EA 102 EUR
ACRO152070250 ACRO152071000
Trimesic acid trimethyl ester 99%
Trimesic acid trimethyl ester
Formula: C₁₂H₁₂O₆
Punto di ebollizione: 225 - 230 °C (0,5 -rr)
Punto di fusione: 144…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008434
CAS Number: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
GC ≥98.5 %