Acetonitrile, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00017.1000
1.00017.2500
1.00017.4000
1.00017.1000EA
94.8
EUR
1.00017.1000
1.00017.2500
1.00017.4000
Acetonitrile, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Acetonitrile
Formula:
H₃CCN Punto di ebollizione: 81,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –45,7 °C Densità: 0,782 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS Number: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Solubility | (20 C) soluble |
Melting Point | -45.7 C |
Molar Mass | 41.05 |
Boiling Point | 81.6 C |
Vapor Pressure | 97 hPA |
Flash Point | 2 C |
Refractive Index | 1.34 |
Explosion Limit | 3.0 - 17 % |
Density | 0.786 g/cm3 |
pH | (H20) N/A |
Ignition Point | 524 C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |