4-tert-Butyl-o-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 68176-57-8
Molecular Formula: C10H16N2
Formula Weight: 164.25
Melting Point: 98-100°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00052695
Formula:
C₁₀H₁₆N₂ Punto di fusione: 98…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052695 CAS Number: 68176-57-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |