Stampa…
3,3'-Diamminobenzidina 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: DAB, Bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraammina
112080050 112080250
ACRO112080050EA 51.7 EUR
ACRO112080050 ACRO112080250
3,3'-Diamminobenzidina 98+%
3,3'-Diamminobenzidina
Formula: C₁₂H₁₄N₄
Punto di fusione: 176…180 °C
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007725
CAS Number: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥98.0 %