Stampa…
4'-tert-Butylacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-tert-Butylacetophenone
308740050 308740010
ACRO308740050EA 88.9 EUR
ACRO308740050 ACRO308740010
4'-tert-Butylacetophenone 98%
4'-tert-Butylacetophenone
Formula: C₁₂H₁₆O
Peso molecolare: 176,26 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 17…18 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 29 °C
MDL Number: MFCD00017256
CAS Number: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN: 1224
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %