Stampa…
4'-tert-Butylacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A13615.03 A13615.06
A13615.03EA 30.5 EUR
A13615.03 A13615.06
4'-tert-Butylacetophenone ≥98%
4'-tert-Butylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 943-27-1 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5200 Melting Point: 17-18° (dimorphic) Boiling Point: 107-108°/5mm MDL No.: MFCD00017256
Formula: C₁₂H₁₆O
Punto di ebollizione: 107…108 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 17…18 °C (dimorphic)
Densità: 0,964
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017256
CAS Number: 943-27-1
EINECS: 213-399-3