Stampa…
4-(Dimethylamino)benzophenone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20389.06 B20389.14 B20389.22
B20389.06EA 60.2 EUR
B20389.06 B20389.14 B20389.22
4-(Dimethylamino)benzophenone 98%
4-(Dimethylamino)benzophenone
Purity: 98% CAS No.: 530-44-9 Molecular Formula: C15H15NO Formula Weight: 225.29 Melting Point: 88-90° Merck Reference: 14,3233 MDL No.: MFCD00008311
Formula: C₁₅H₁₅NO
Peso molecolare: 225,29 g/mol
Punto di ebollizione: 245…250 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008311
CAS Number: 530-44-9
EINECS: 208-478-4
Merck Index: 14,3233