Stampa…
Tris(perfluorobutyl)amine tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19712.06 A19712.14
A19712.06EA 17.5 EUR
A19712.06 A19712.14
Tris(perfluorobutyl)amine tech. 90%, grado tecnico
Tris(perfluorobutyl)amine
Purity: 90% CAS No.: 311-89-7 Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N Formula Weight: 671.10 Refractive Index: 1.2890 Melting Point: -52° Boiling Point: 177-180° Beilstein Reference: 1813883 MDL No.: MFCD00000436
Formula: C₁₂F₂₇N
Punto di ebollizione: 177…180 °C
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 1,880
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000436
CAS Number: 311-89-7
EINECS: 206-223-1