Tris(perfluorobutyl)amine MS standard
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 311-89-7
Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N
Formula Weight: 671.10
Refractive Index: 1.2890
Melting Point: -52°
Boiling Point: 177-180°
MDL No.: MFCD00000436
Formula:
C₁₂F₂₇N Punto di ebollizione: 177…180 °C Punto di fusione: –52 °C Densità: 1,880 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000436 CAS Number: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |