1-(4-Methoxyphenyl)imidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 10040-95-6
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 120°/0.1mm
MDL No.: MFCD00060492
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O Punto di ebollizione: 120 °C (0,1 mmHg) Punto di fusione: 64…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060492 CAS Number: 10040-95-6 |