Stampa…
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
351940500 351942500
ACRO351940500EA 43.8 EUR
ACRO351940500 ACRO351942500
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Formula: C₆H₁₁N₃
Peso molecolare: 125,17 g/mol
Punto di fusione: –68 °C
Flash Pt: 154 °C
MDL Number: MFCD00009819
CAS Number: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
UN: 2735
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %