1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
Purity: 98%
CAS No.: 5036-48-6
Molecular Formula: C6H11N3
Formula Weight: 125.18
Flash Point: 154°(309°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: -68°
Boiling Point: 296°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009819
Formula:
C₆H₁₁N₃ Peso molecolare: 125,17 g/mol Punto di ebollizione: 296 °C Punto di fusione: –68 °C Densità: 1,062 Flash Pt: 154 °C (309 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009819 CAS Number: 5036-48-6 EINECS: 225-730-9 ADR: 8,II |