Stampa…
Tyramine hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylammonium chloride
422380050 422380250 422381000
ACRO422380050EA 29.9 EUR
ACRO422380050 ACRO422380250 ACRO422381000
Tyramine hydrochloride 99%
Tyramine hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO
Peso molecolare: 173.64
Punto di ebollizione: 269 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 271…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012901
CAS Number: 60-19-5
EINECS: 200-462-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow