Tyramine hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 60-19-5
Molecular Formula: C8H11NO.HCl
Formula Weight: 173.65
Melting Point: 271-274°
Beilstein Reference: 3627058
Merck Reference: 14,9835
MDL No.: MFCD00012901
Formula:
C₈H₁₂ClNO Punto di fusione: 271…274 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012901 CAS Number: 60-19-5 EINECS: 200-462-5 Merck Index: 14,9835 |