Stampa…
Tyramine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Hydroxyphenethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol
140610050 140610250
ACRO140610050EA 58.9 EUR
ACRO140610050 ACRO140610250
Tyramine 97%
Tyramine
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137.18 g/mol
Punto di ebollizione: 175…181 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 158…163 °C
MDL Number: MFCD00008193
CAS Number: 51-67-2
EINECS: 200-115-8
UN: 3263
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %