Trimethyl orthobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Trimethyl orthobeznoate, (Trimethoxymethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 707-07-3
Molecular Formula: (C6H5)C(OCH3)3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 87-88°/7mm
Beilstein Reference: 777623
MDL No.: MFCD00008474
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ Peso molecolare: 182,22 g/mol Punto di ebollizione: 87…88 °C (7 mmHg) Densità: 1,060 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008474 CAS Number: 707-07-3 EINECS: 211-897-5 |