Triphosgene, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₃Cl₆O₃ Punto di ebollizione: 203 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 77…81 °C Densità: 1,629 g/cm³ (80 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062848 CAS Number: 32315-10-9 EINECS: 250-986-3 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 77 - 81 °C |
Molar Mass | 296.75 g/mol |
Boiling Point | 105 °C (30 hPa) |
Vapor Pressure | 16 hPa (90 °C) |
Density | 1.6 g/cm3 (20 °C) |