Stampa…
Triphosgene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bis(trichloromethyl) carbonate
A14932.06 A14932.14 A14932.22
A14932.06EA 34.3 EUR
A14932.06 A14932.14 A14932.22
Triphosgene ≥98%
Triphosgene
Purity: 98% CAS No.: 32315-10-9 Molecular Formula: C3Cl6O3 Formula Weight: 296.75 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 77-91° Boiling Point: 203-206° Beilstein Reference: 1787583 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00062848
Formula: C₃Cl₆O₃
Peso molecolare: 296,75 g/mol
Punto di ebollizione: 203…206 °C
Punto di fusione: 77…91 °C
Densità: 1,600
MDL Number: MFCD00062848
CAS Number: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II