(S)-(+)-Carvone 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
D-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one, D(+)-Carvone, (S)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enone, (S)-(+)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-one
Purity: 96%
CAS No.: 2244-16-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Pleasant
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 2042970
Merck Reference: 14,1874
Optical Rotation: +59° (neat)
MDL No.: MFCD00062997
Formula:
C₁₀H₁₄O Peso molecolare: 150,22 g/mol Punto di ebollizione: 228…230 °C Punto di fusione: ? 15 °C Densità: 0,959 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062997 CAS Number: 2244-16-8 EINECS: 218-827-2 Merck Index: 14,1874 |