Stampa…
1,4-Ditioeritritolo, Millipore®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.24511.0005 1.24511.0025
1.24511.0005EA 104 EUR
1.24511.0005 1.24511.0025
1,4-Ditioeritritolo, Millipore®
1,4-Dithioerythritol
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Punto di ebollizione: 286 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 82…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063750
CAS Number: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8