Stampa…
1,4-Ditioeritritolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10138.03 A10138.06 A10138.14
A10138.03EA 30.3 EUR
A10138.03 A10138.06 A10138.14
1,4-Ditioeritritolo ≥99%
1,4-Dithioerythritol
Purity: 99% CAS No.: 6892-68-8 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Stench Beilstein Reference: 1719756 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00063750
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Punto di ebollizione: 286 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063750
CAS Number: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
ADR: 9,