Stampa…
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene 96% non stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(+)-1-Metil-4-(1-metilvinil)cicloesene, (R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-Limonina, D(+)-Limonina
179390050 179395000 179390025
ACRO179390050EA 25.3 EUR
ACRO179390050 ACRO179395000 ACRO179390025
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene 96% non stabilizzato
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 175,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0,8405 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062991
CAS Number: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Relative density (D20/4°C) 0.840 to 0.844
Specific optical rotation +102° to +110° (20°C, 589 nm) (C=1, CH3OH)