(R)-(-)-Carvone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6485-40-1
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 93°(199°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.959
Refractive Index: 1.4990
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 2206714
Optical Rotation: -61° (neat)
MDL No.: MFCD00001578
Formula:
C₁₀H₁₄O Punto di ebollizione: 228…230 °C Punto di fusione: 25,2 °C Densità: 0,959 Flash Pt: 93 °C (199 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001578 CAS Number: 6485-40-1 EINECS: 229-352-5 |