Ethyl (methylthio)acetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 4455-13-4
Molecular Formula: CH3SCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Characteristic
Boiling Point: 176°
Beilstein Reference: 1744999
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009182
Formula:
C₅H₁₀O₂S Punto di ebollizione: 176 °C Densità: 1,06 Flash Pt: 59 °C (138 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009182 CAS Number: 4455-13-4 EINECS: 224-700-2 UN: 3272 ADR: 3,III |