Stampa…
(Methylthio)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B22531.14 B22531.03 B22531.06
B22531.14EA 225 EUR
B22531.14 B22531.03 B22531.06
(Methylthio)acetic acid ≥98%
(Methylthio)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 2444-37-3 Molecular Formula: CH3SCH2CO2H Formula Weight: 106.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Stench Melting Point: 13-14° Boiling Point: 99-100°/4mm Beilstein Reference: 1740201 MDL No.: MFCD00075444
Formula: C₃H₆O₂S
Punto di ebollizione: 99…100 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 13…14 °C
Densità: 1,224
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075444
CAS Number: 2444-37-3
EINECS: 219-483-6